Merck
269840
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-d8
99.5 atom % D
Synonim(y):
THF-d8, Deuterated tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.16
Beilstein:
111854
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99.5 atom % D
opakowanie
pk of 10 × 1 mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)