Kluczowe dokumenty
265039
Benzyl trisulfide
99%
Synonim(y):
Dibenzyl trisulfide
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5CH2)2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
99%
bp
160-163 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(SSSCc1ccccc1)c2ccccc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)