Merck
255491
Sigma-Aldrich
4-Chloromethylstilbene, predominantly trans
95%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHC6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
113-117 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
phenyl
ciąg SMILES
ClCc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H13Cl/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2/b7-6+
Klucz InChI
IWJQBYQAGGHNAB-VOTSOKGWSA-N
Opis ogólny
Generowanie wysoce zasadowych dianionów stilbenowych 4-chlorometylostilbenu poprzez elektrochemiczną redukcję w cieczach jonowych w temperaturze pokojowej zostało opisane na stronie[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Omar Abdul-Rahim et al.
Analytical chemistry, 85(12), 6113-6120 (2013-05-11)
Three highly aprotic bis(trifluoromethylsulfonyl)amide (NTf2(-)) based ionic liquids (ILs) containing the cations trihexyl(tetradecyl)phosphonium (P6,6,6,14(+)), N-butyl-N-methylpyrrolidinium (Pyrr4,1(+)), and (trimethylamine)(dimethylethylammine)dihydroborate ((N111)(N112)BH2(+)) have been examined as media for room temperature voltammetric detection of highly basic stilbene dianions electrochemically generated by the reduction of