Merck
245143
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyvalerophenone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
bp
182-183 °C/3 mmHg (lit.)
mp
59.8-62.2 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CCCCC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
ZKCJJGOOPOIZTE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The water adsorption isotherm of 4′-hydroxyvalerophenone with egg phosphatidylcholine (EPC) was studied[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G L Jendrasiak et al.
Biochimica et biophysica acta, 1329(1), 159-168 (1997-11-25)
The effect of phloretin on the hydration, structure and interactive properties of supported phospholipid bilayers has been studied by a combination of direct water adsorption measurements and X-ray diffraction. Adsorption isotherms show that over a wide range of relative vapor