Merck
241822
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiophene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4Cl2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.575 (lit.)
bp
83-85 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClCc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C5H4Cl2S/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2H,3H2
Klucz InChI
MQTKXCOGYOYAMW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-chloro-5-(chlorometylo)tiofen został użyty w syntezie 1-(1,1′-bifenylo-4-ylo)-3-(5-chloro-tiofen-2-ylo)-2-(1H-imidazol-1-ylo)propanu i 1-(5-chlorotiofen-2-ylo)-2-(1H-imidazol-1-ylo)-3-fenylopropanu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sabrina Castellano et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(18), 8349-8358 (2008-09-11)
Several derivatives out of a series of antifungal agents exhibited a good inhibitory potency against aromatase as well as a fairly good selectivity toward CYP17, even if lacking H-bond accepting substituents. Their common structural feature is a flexible backbone that