Key Documents
240966
1-Butanethiol
≥99%
Synonim(y):
Butyl mercaptan, Mercaptan C4
About This Item
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
83 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
tw
98 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCS
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?