Merck
236942
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-d2
99.5 atom % D
Synonim(y):
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
About This Item
Wzór liniowy:
CD2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.94
Beilstein:
1733318
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
24.77 psi ( 55 °C)
7.02 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
czystość izotopowa
99.5 atom % D
opakowanie
pk of 10 × 1 mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
tw
40 °C (lit.)
gęstość
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)