Merck
236918
Sigma-Aldrich
Chloroform-d
"100%", 99.96 atom % D
Synonim(y):
Deuterochloroform
About This Item
Wzór liniowy:
CDCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.38
Beilstein:
1697633
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
czystość izotopowa
99.96 atom % D
Próba
≥99.00%
opakowanie
pk of 10 × 0.5 mL
zanieczyszczenia
≤0.0100% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
tw
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
gęstość
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isotopic dilution studies of the chloroform-chloroform-d system by Raman difference spectroscopy.
Laane J and Kiefer W.
J. Chem. Phys. , 73(10), 4971-4975 (1980)
Quantitative Study of the Bonding of Chloroform-d in Various Solvents by Infrared Spectrometry1.
Lord RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(5), 1365-1368 (1955)
Infrared Intensity of the C-D Stretch of Chloroform-d in Various Solvents.
Huggins CM and Pimentel GC.
J. Chem. Phys. , 23(5), 896-898 (1955)
Mohammad Alauddin et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(46), 16479-16493 (2015-09-26)
This work describes the use of conformer-selective laser spectroscopy following supersonic expansion to probe the local folding proclivities of four-membered ring cyclic β-amino acid building blocks. Emphasis is placed on stereochemical effects as well as on the structural changes induced
Chong Li et al.
Nature communications, 5, 5709-5709 (2014-12-17)
Photoswitchable fluorescent diarylethenes are promising in molecular optical memory and photonic devices. However, the performance of current diarylethenes is far from satisfactory because of the scarcity of high-speed switching capability and large fluorescence on-off ratio. Here we report a trident