Merck
236683
Sigma-Aldrich
DL-2-Amino-1-pentanol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4511 (lit.)
tw
194-195 °C (lit.)
gęstość
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
Klucz InChI
ULAXUFGARZZKTK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
DL-2-Amino-1-pentanol was used as solvent to evaluate lyotropic liquid crystal mesophases of hexadecylpyridinium bromide (C16PyrBr) by cross-polarised optical microscopy (CPOM).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emmy C Wijay et al.
Faraday discussions, 167, 191-215 (2013-01-01)
Sixteen non-ionic molecular solvents have been found to exhibit the solvophobic effect and to support the formation of amphiphile self-assembly mesophases. The solvents were low molecular weight polar solvents which contained various combinations of amine, hydroxyl or ether moieties with