Merck
235520
Sigma-Aldrich
3-Methyladipoyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCOCH2CH2CH(CH3)CH2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
117-119 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CCC(Cl)=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C7H10Cl2O2/c1-5(4-7(9)11)2-3-6(8)10/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
YDDUPABDRNKFDU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 3-metyloadipoylu został użyty do przygotowania:
  • chlorowodorki poliestrowe
  • poliamidów o potencjalnie nieliniowych właściwościach optycznych
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Modification of montmorillonite by cationic polyesters.
Huskic M, et al.
Applied Clay Science, 43(3), 420-424 (2009)
Synthesis and characterisation of polyamides and polyimides from amino/methylene bis [benzenamine] styryl pyridines.
Peesapati V, et al.
Polymer International, 43(1), 8-12 (1997)