Kluczowe dokumenty
234532
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
97%
Synonim(y):
EGTA, Egtazic acid, Ethylene-bis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Glycol ether diamine tetraacetic acid
About This Item
Próba
97%
mp
241 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Klucz InChI
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
zastąpiony przez
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?