Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 191,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3CH(OH)COO]2Fe · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.99 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
NACRES:
NA.22
EC Number:
227-608-0
Beilstein/REAXYS Number:
6099658
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (dried material)
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
loss
12-15% loss on drying
SMILES string
O.CC(O)C(=O)O[Fe]OC(=O)C(C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Fe.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
FDSNKEJXJCZFLE-UHFFFAOYSA-L
Application
- Reagent in preparation of carbon-based noble-metal-free PEFC cathode catalysts (oxygen reduction) for use in polymer electrolyte fuel cells (PEFCs)
- Used for formulation of chemoattractant coatings for artificial reef structures
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (dried material) | description 98% | description 98% | description 99% |
| assay ≥98.0% (dried material) | assay 98% | assay 98% | assay 99% |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: iron | reaction suitability core: iron, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: oxidant, core: iron | reaction suitability core: iron |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| loss 12-15% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?