Merck
226300
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate
98%
Synonim(y):
Glyoxylic acid ethyl ester ethylene mercaptal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.27
Beilstein:
118157
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
tw
85 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1SCCS1
InChI
1S/C6H10O2S2/c1-2-8-5(7)6-9-3-4-10-6/h6H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
OMCSHTHLIQOHDD-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez