Kluczowe dokumenty
223751
Methyl 3-(trimethylsilyloxy)crotonate, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C[OSi(CH3)3]=CHCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
57-59 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)\C=C(\C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O3Si/c1-7(6-8(9)10-2)11-12(3,4)5/h6H,1-5H3/b7-6+
Klucz InChI
OQNKCUVOGBTGDJ-VOTSOKGWSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?