Merck
223743
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetonitrile
99%
Synonim(y):
Homovanillonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
bp
135-145 °C/2 mmHg (lit.)
mp
56-57 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(CC#N)ccc1O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11/h2-3,6,11H,4H2,1H3
Klucz InChI
SDVYWMWQCJEYTC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetonitrile is a phenolic glycoside which is isolated from commercial Adenophora roots[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuka Koike et al.
Journal of natural medicines, 64(3), 245-251 (2010-03-17)
Five novel phenolic glycosides, adenophorasides A (1), B (2), C (3), D (4), and E (5), were isolated from commercial Adenophora roots, together with vanilloloside (6), 3,4-dimethoxybenzyl alcohol 7-O-beta-D: -glucopyranoside (7), and lobetyolin (8). The structures of the new compounds