Kluczowe dokumenty
220019
3-Indoleglyoxylic acid
98%
Synonim(y):
NSC 71954
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
mp
217 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9(10(13)14)7-5-11-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H,(H,13,14)
Klucz InChI
DWLVFWDCSFTDOD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Reactant for synthesis of fenbufen and ethacrynic acid derivatives
- Reactant for preparation of glyoxyl analogs of indole phytoalexins as anticancer agents
- Reactant for synthesis of tertiary amides
- Reactant for preparation of fuconojirimycin derivatives as inhibitors of α-Fucosidases
- Reactant for total synthesis of oxazinin-3 from 3-indoleglyoxylic acid via an intramolecular addition/cyclization reactions
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)