Kluczowe dokumenty
217921
Cadmium sulfide
powder, 99.995% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.995% trace metals basis
Postać
powder
masa cząsteczkowa
Mw 144.5 g/mol(lit.)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
mp
−1750 °C (at a pressure of 100 bar) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble(lit.)
gęstość
4.82 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=[Cd]
InChI
1S/Cd.S
Klucz InChI
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Selen pełni różne role, od niezbędnego składnika diety po półprzewodnik w zaawansowanych zastosowaniach, takich jak kserografia.
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.