Merck
203408
Sigma-Aldrich
Holmium(III) chloride hexahydrate
99.999%
About This Item
Wzór liniowy:
HoCl3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.999%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: holmium
mp
165 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ho](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ho.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
BUQFCXABQYNXLP-UHFFFAOYSA-K
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chun-Lin Lin et al.
BMC medical genomics, 13(1), 69-69 (2020-05-16)
Chromothripsis is an event of genomic instability leading to complex chromosomal alterations in cancer. Frequent long-range chromatin interactions between transcription factors (TFs) and targets may promote extensive translocations and copy-number alterations in proximal contact regions through inappropriate DNA stitching. Although