Przejdź do
200042
Chromyl chloride
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Chromium(VI) dichloride dioxide, Chromium(VI) oxychloride, Dichlorochromium(VI) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
338,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CrO2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.90
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
239-056-8
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Form:
liquid
338,25 zł
Cena katalogowa451,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.99% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: chromium
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
117 °C (lit.)
mp
−96.5 °C (lit.)
density
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Cr](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.Cr.2O/h2*1H;;;/q;;+2;;/p-2
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
762873450790450782
form
liquid
form
beads
form
flakes
form
powder
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
−96.5 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
mp
-
mp
824 °C (lit.)
density
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
14977-61-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
200042-10G04061838069481