Merck
19999
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide solution
packed in FEP bottles, ~5.5 M in nonane (over molecular sieve 4 Å)
Synonim(y):
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
Beilstein:
1098280
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352120
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
jakość
packed in FEP bottles
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
~5.5 M in nonane (over molecular sieve 4 Å)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.400
gęstość
0.82 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
Klucz InChI
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Safe and stable oxidant for the Sharpless epoxidation
Reactant also used as a redox initiator and oxidant
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
K. Alagiri and K. R. Prabhu,
Tetrahedron, 67, 8544-8551 (2011)
B. Chaband, K.B. Sharpless
The Journal of Organic Chemistry, 44, 4202-4202 (1979)
X. Zhu, et al.,
Huaxue Xuebao, 69, 1107-1114 (2011)
T. Katsuki et al.
Org. React., 48, 1-1 (1996)
Qiong Tang et al.
Ultrasonics sonochemistry, 20(5), 1168-1175 (2013-03-30)
This work investigated the ultrasonic assisted oxidative desulfurization of bunker-C oil with TBHP/MoO3 system. The operational parameters for the desulfurization procedure such as ultrasonic irradiation time, ultrasonic wave amplitude, catalyst initial concentration and oxidation agent initial concentration were studied. The