193585
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
technical grade, 92%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
92%
mp
55-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H
Klucz InChI
SHCWQWRTKPNTEM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the synthesis of pyridyldifluoroacetates
- as starting reagent in the preparation of bicyclooxacalixhetarene
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves