Merck
192104
Sigma-Aldrich
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
solid
mp
83-86 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC(=O)C[C@]1([H])CC(=O)C2
InChI
1S/C8H10O2/c9-7-1-5-2-8(10)4-6(5)3-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
Klucz InChI
HAFQHNGZPQYKFF-OLQVQODUSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of cis-bicyco| 13.3. 0| oct-3-ene-2, 7-dione, a highly functionalized cyclopentanoid intermediate.
Carceller E, et al.
Tetrahedron Letters, 25(19), 2031-2034 (1984)
Total synthesis of carboprostacyclin, a stable and biologically active analogue of prostacyclin (PGI2).
Nicolaou KC, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 23, 1067-1068 (1978)