Merck
191043
Sigma-Aldrich
Poly(dimer acid-co-alkyl polyamine)
softening point 140 °C (ring and ball)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C
produkt podobny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)