Merck
191035
Sigma-Aldrich
Poly(dimer acid-co-alkyl polyamine)
softening point 130 °C (ring and ball)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3