Merck
188123
Sigma-Aldrich
2-Methylphenethyl alcohol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
98%
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
gęstość
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1CCO
InChI
1S/C9H12O/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
RUGISKODRCWQNE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methylphenethyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)