Merck
18099
Sigma-Aldrich
Bromopolystyrene
extent of labeling: ~2.5 mmol/g Br loading
Synonim(y):
Copolymer of styrene and divinylbenzene, brominated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, brominated
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H4Br)]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
~2.5 mmol/g Br loading
Matryca
crosslinked with 2% DVB
wielkość cząstki
100-400 mesh
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)