About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=C(F)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
bp
290 °C (lit.)
mp
156-159 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
phenyl
ciąg SMILES
OC(=O)\C(F)=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7FO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)/b8-6-
Klucz InChI
QONCEXMULRJPPY-VURMDHGXSA-N
Opis ogólny
Kwas α-fluorocynamonowy ulega reakcji dekarboksylacji podczas ogrzewania w obecności miedzi, dając β-fluorostyren.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synthesis of terminal monofluoro olefins.
Van S, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2117-2133 (2002)