163252
3,4-Dimethoxytoluene
96%
Synonim(y):
4-Methylveratrole
About This Item
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
tw
133-135 °C/50 mmHg (lit.)
mp
22-23 °C (lit.)
gęstość
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(C)cc1OC
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)9(6-7)11-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
GYPMBQZAVBFUIZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup