Merck
157465
Sigma-Aldrich
4′-Methoxychalcone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCOC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
101-103 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2ccccc2
informacje o genach
human ... IL1B(3553)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Wattenberg
Journal of cellular biochemistry. Supplement, 22, 162-168 (1995-01-01)
The objective of the studies reported here has been to find novel chemopreventive agents effective against carcinogenesis of the lung. In particular, identification of suppressing agents, i.e., compounds preventing the evolution of the neoplastic process, has been sought. For this
Alessandra M T Souza et al.
Current microbiology, 59(4), 374-379 (2009-07-25)
Current drugs for treating leishmaniasis are still associated with significant toxicity and failure rates. Thus, new effective and less toxic antileishmanial agents are still in need. Herein, we tested a series of sulfonamide 4-methoxychalcone derivatives against L. amazonensis promastigote and