Kluczowe dokumenty
15566
Boron
purum p.a., ≥99.0%, pieces, crystalline
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥99.0%
Formularz
crystalline
pieces
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: boron
rezystywność
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
wielkość cząstki
<1 cm
gęstość
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤200 mg/kg
Co: ≤200 mg/kg
Cr: ≤200 mg/kg
Cu: ≤500 mg/kg
Fe: ≤1000 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤500 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤500 mg/kg
Pb: ≤200 mg/kg
Zn: ≤500 mg/kg
ciąg SMILES
[B]
InChI
1S/B
Klucz InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?