Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 889,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.49
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
243-278-0
MDL number:
Assay:
90%
889,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
functional group
chloro, hydrazine
SMILES string
Cl.NNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-5-2-1-4(10-9)3-6(5)8;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI key
WIKZRYSGQPZTMM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 90% | description 98% | description technical grade, 90% | description 90% |
| assay 90% | assay 98% | assay 90% | assay 90% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 230 °C (dec.) (lit.) | mp 220-224 °C (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 128-139 °C |
| functional group chloro, hydrazine | functional group hydrazine, chloro | functional group - | functional group amine, chloro |
| grade technical grade | grade - | grade technical grade | grade - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?