Merck
151475
Sigma-Aldrich
Tetrabromo-1,2-benzoquinone
95%
Synonim(y):
o-Bromanil
About This Item
Wzór liniowy:
C6Br4(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.68
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
95%
mp
148-151 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrC1=C(Br)C(=O)C(=O)C(Br)=C1Br
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)