Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2060,00 zł
Nazwa produktu
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol, Mr 6000
form
powder
Quality Segment
mol wt
Mr 6000
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω-end
carboxylic acid
α-end
carboxylic acid
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
LQRCZNATFRANRS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Mr 6000 | description Mr 3000 | description Mr 2000 | description Mw 2,000 |
| polymer architecture shape: linear | polymer architecture shape: linear | polymer architecture - | polymer architecture shape: linear |
| form powder | form - | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt Mr 6000 | mol wt Mr 3000 | mol wt Mr 2000 | mol wt Mw 2,000 |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent |
| Ω-end carboxylic acid | Ω-end carboxylic acid | Ω-end - | Ω-end amine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol Mr 6000](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/784/232/8cbf268f-11e5-4d1b-aa37-5c62ae3e71f4/640/8cbf268f-11e5-4d1b-aa37-5c62ae3e71f4.png)