Przejdź do zawartości
14567
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Mr 3,000, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
Synonim(y):
O,O′-Bis[2-(succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol, Mr 3000
mol wt
Mr 3000
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω-end
carboxylic acid
α-end
carboxylic acid
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
LQRCZNATFRANRS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)