Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.22
MDL number:
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmol wt
Mr 2000
Quality Segment
SMILES string
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
LQRCZNATFRANRS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Mr 2000 | description Mr 3000 | description Mr 6000 | description average Mn 750 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt Mr 2000 | mol wt Mr 3000 | mol wt Mr 6000 | mol wt average Mn 750 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol Mr 2000](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/784/232/8cbf268f-11e5-4d1b-aa37-5c62ae3e71f4/640/8cbf268f-11e5-4d1b-aa37-5c62ae3e71f4.png)
![O-[(N-Succinimidyl)succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylene glycol average Mn 750](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/244/886/c80fd8d8-9a62-4a97-be17-32d83ffd1dfb/640/c80fd8d8-9a62-4a97-be17-32d83ffd1dfb.png)