Wybierz wielkość
217,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
217,00 zł
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6 (lit.)
bp
139-140 °C/36 mmHg (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
gęstość
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
thioether
ciąg SMILES
CSc1nccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H5ClN2S/c1-9-5-7-3-2-4(6)8-5/h2-3H,1H3
Klucz InChI
DFOHHQRGDOQMKG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?