Merck
144703
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorocinnamic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
218-220 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 25 mg/mL, very slightly hazy, faintly yellow
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H6Cl2O2/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
Klucz InChI
RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
Opis ogólny
Kwas 3,4-dichlorocynamonowy ulega fotodimeryzacji w obecności wody[1].
Zastosowanie
Kwas 3,4-dichlorocynamonowy został użyty do przygotowania indolopiperydynowych antagonistów receptora CCR2B posiadających konformacyjnie ograniczony łańcuch łącznikowy C-5 i ograniczony pierścień piperydynowy[2].
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Water-participation in the crystalline-state photodimerization of cinnamic acid derivatives. A new type of organic photoreaction.
Nakanishi F, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 49, 3096-3099 (1976)
J Witherington et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(16), 2177-2180 (2001-08-22)
The preparation and biological evaluation of a series of indolopiperidine CCR2B receptor antagonists possessing a conformationally restricted C-5 linker chain in combination with a restricted piperidine ring are described. Compared to the parent compound 1, analogue 8 shows a dramatic