Kluczowe dokumenty
136921
N,N-Dimethylbenzylamine
98%
Synonim(y):
N-Benzyldimethylamine, BDMA, DMBA
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
bp
183-184 °C/765 mmHg (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?