Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł 121,50 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3080,00 zł 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
121,50 zł
Cena katalogowa162,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
1.0-1.5 mmol/g OH loading
particle size
100-200 mesh
functional group
alcohol
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene | description 100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene | description extent of labeling: 0.6-1.2 mmol/g loading | description extent of labeling: 1.0 mmol/g loading |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| crosslinking 1 % cross-linked with divinylbenzene | crosslinking 1 % cross-linked with divinylbenzene | crosslinking - | crosslinking - |
| particle size 100-200 mesh | particle size 100-200 mesh | particle size 200-400 mesh | particle size 75-100 mesh |
| extent of labeling 1.0-1.5 mmol/g OH loading | extent of labeling 1.5-2.0 mmol/g OH loading | extent of labeling 0.6-1.2 mmol/g loading | extent of labeling 1.0 mmol/g loading |
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| functional group alcohol | functional group alcohol | functional group alcohol | functional group alcohol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer-bound
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?