Merck
135151
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4′-fluoropropiophenone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4COCH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
47-49 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ketone
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
InChI
1S/C9H8ClFO/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
AAHQPLJUSLMHHR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isao Kinoyama et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 52(11), 1330-1333 (2004-11-02)
The search for novel antiandrogens by high-throughput screening (HTS) of the Yamanouchi chemical library led to the discovery of the lead compound (5), which possesses an arylmorpholine moiety. Through the optimization of the lead compound (5), we have found a