Kluczowe dokumenty
130435
4-Dimethylamino-2-methylazobenzene
Synonim(y):
N,N-Dimethyl-4-phenylazo-m-toluidine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
mp
67-69 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(C)c1
InChI
1S/C15H17N3/c1-12-11-14(18(2)3)9-10-15(12)17-16-13-7-5-4-6-8-13/h4-11H,1-3H3/b17-16+
Klucz InChI
QXTOLYZIJUDOIT-WUKNDPDISA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)