Merck
129720
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt
98%
Synonim(y):
Metol
About This Item
Wzór liniowy:
C7H9NO · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.19
Beilstein:
3919382
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
temp. samozapłonu
989 °F
mp
260 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)