Kluczowe dokumenty
129453
3-Indoleacetonitrile
98%
Synonim(y):
(3-Indolyl)acetonitrile, 3-(Cyanomethyl)indole, IAN, Indolylacetonitrile, NSC 523272
Wybierz wielkość
273,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
273,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
157-160 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#CCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H8N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5H2
Klucz InChI
DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Histone deacetylase inhibitors
- Potential kinase inhibitors
- Kv7/KCNQ potassium channel activators
- Kinesin-Specific MKLP-2 Inhibitor
- Pesticides
- Potential PET cancer imaging agents
- Agonists of the Farnesoid X Receptor (FXR) as atherosclerosis treatment
- Butyrylcholinesterase inhibitors
- Necroptosis inhibitors
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?