Merck
125385
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
97%
Synonim(y):
2-Cyano-6-methylpyridine, 2-Methyl-6-cyanopyridine, 6-Methylpicolinonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
70-74 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
CMADFEQMYFNYCF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile was used in the synthesis of zinc complexes bearing N,N′-bidentate entiopure ligands.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zinc complexes bearing< i> N</i>,< i> N</i>'-bidentate entiopure ligands: Synthesis, structure and catalytic activity toward ring opening polymerisation of< i> rac</i>-lactide.
Nayab S, et al.
Polyhedron, 43(1), 55-62 (2012)