Merck
122521
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypyridine N-oxide
99%
Synonim(y):
3-Pyridinol N-oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
190-192 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc[n+]([O-])c1
InChI
1S/C5H5NO2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7H
Klucz InChI
YMEZKRMAPQIBQH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Hydroxypyridine N-oxide exists in ethanol in the form of free base and in acid medium in the form of conjugate acid.
Zastosowanie
3-Hydroxypyridine N-oxide was used to study the substrate specificity of dimethyl sulfoxide reductase, isolated from anaerobically grown Escherichia coli.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure and reactivity of 3-hydroxypyridine N-oxide.
Grachev VT, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 10(1), 80-83 (1974)
J H Weiner et al.
Journal of bacteriology, 170(4), 1505-1510 (1988-04-01)
Dimethyl sulfoxide reductase, a terminal electron transfer enzyme, was purified from anaerobically grown Escherichia coli harboring a plasmid which codes for dimethyl sulfoxide reductase. The enzyme was purified to greater than 90% homogeneity from cell envelopes by a three-step purification