Merck
110256
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hexanone
99%
Synonim(y):
Isobutylacetone, Isopentyl methyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Beilstein:
506163
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
3.94 (vs air)
ciśnienie pary
4.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
797 °F
granice wybuchowości
1.35-8.2 %, 93 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
tw
145 °C (lit.)
145 °C
gęstość
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G V Katz et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 6(3), 498-505 (1986-04-01)
Rats were exposed by inhalation, 6 hr/day, 5 days/week, to target vapor concentrations of 2000, 1000, or 0 ppm of methyl isoamyl ketone (MIAK) for 12 exposures spanning 16 days, and 2000, 1000, 200, or 0 ppm for 69 exposures