Przejdź do
D54206
Dichloroacetaldehyde diethyl acetal
≥95.0%
Synonim(y):
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
577,00 zł
432,75 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
1387,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2CHCH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-591-9
Beilstein/REAXYS Number:
1699086
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Form:
liquid
432,75 zł
Cena katalogowa577,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(OCC)C(Cl)Cl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
CDHLQZJRWKQATP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W200220
description
≥95.0%
description
natural, ≥97%, FG
assay
≥95.0%
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
bp
183-184 °C (lit.)
bp
102 °C (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)