Merck
108529
Sigma-Aldrich
Diphenylphosphinic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2P(O)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.19
Beilstein:
2804567
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
mp
193-195 °C (lit.)
ciąg SMILES
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
Klucz InChI
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)