Merck
105635
Sigma-Aldrich
Methyl 1-methylcyclopropyl ketone
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C3H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
125-128 °C (lit.)
gęstość
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)C1(C)CC1
InChI
1S/C6H10O/c1-5(7)6(2)3-4-6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OQBCJXUAQQMTRW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 1-methylcyclopropyl ketone undergoes samarium diiodide induced coupling to form 6-Hydroxy-3-methyl-6-(1-methylcyclopropyl)heptan-2-one[1].
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Samarium Diiodide Induced Reactions of Cyclopropyl Ketones: Reductive Ring Cleavage and Dimerization Leading to 1, 8-Diketones-Scope, Limitations, Mechanisms.
Aulenta F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(7), 1733-1739 (2006)
Valeriy V Pak et al.
Cell metabolism, 31(3), 642-653 (2020-03-05)
Hydrogen peroxide (H2O2) is a key redox intermediate generated within cells. Existing probes for H2O2 have not solved the problem of detection of the ultra-low concentrations of the oxidant: these reporters are not sensitive enough, or pH-dependent, or insufficiently bright