Kluczowe dokumenty
1000MN5
Sigma-Aldrich
Conjugated Polymer Nanoparticle (CPN)
fluorescence λem 1000 nm (IR-II), maleimide-thiol functionalized, 1 ea of 6 nmol oligonucleotide kit
Synonim(y):
12289 30-minutowy zestaw do koniugacji
Wybierz wielkość
1 EA
726,00 zł
726,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
726,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.51
726,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
1 ea of 6 nmol oligonucleotide kit
fluorescencja
λem 1000 nm (IR-II)
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
CPN to niezwykle jasne i stabilne nanocząstki fluoroforowe, które wykazują wyjątkową wydajność w szerokim zakresie zastosowań analizy fluorescencyjnej, takich jak testy przepływu bocznego, fluorescencyjne testy ELISA, śledzenie komórek, mikroskopia immunofluorescencyjna, cytometria przepływowa i western blot. CPN są odporne na fotowybielanie i szeroki zakres temperatur (od -20°C do 120°C) oraz pH (od 2 do 12). Wykazano, że są one 1000 razy jaśniejsze niż inne fluorofory, zapewniając wyjątkowy poziom wykrywania w testach i diagnostyce.
Zastosowanie
Zestaw do koniugacji oligonukleotydów tiolowych umożliwia łatwe przeprowadzanie reakcji kowalencyjnego łączenia bez dostępu do specjalistycznych możliwości chemicznych. Zestaw został zaprojektowany tak, aby był specyficzny dla wiązania CPN - oligonukleotydów, ma szybki czas reakcji 60 minut w dwóch etapach i jest dostępny w trzech rozmiarach do koniugacji ~ 6 nmoli, ~ 18 nmoli i ~ 60 nmoli oligonukleotydów. CPN są dostępne w zakresie długości fal emisji obejmujących widmo widzialne i podczerwone.
Informacje prawne
CPN is a trademark of Stream Bio Ltd
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)